Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 1 M (1N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10487830 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
5L
10 l
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487830 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10488020 5L Récipient en plastique 5L
10284480 10 l Sachet dans une boîte 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10487830 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4320/17
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7647-01-0 | Formule moléculaire : ClH | Poids moléculaire : 36,46 g/mol
Solution d’acide chlorhydrique 1M (1N), NIST solution standard, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36,46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid