Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 1 M (1N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Solution d’acide chlorhydrique 1M (1N), NIST solution standard, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Quantité | 5L |
| Forme physique | Liquide |
| Nom IUPAC | acide chlorhydrique |
| Poids de la formule | 36,46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid, 1M, (1N)
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid