Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 1 M (1N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10467640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10467640 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10467640 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4320/15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
ClH, numéro CAS 7647-01-0, chloorwaterstof, acide chlorhydrique anhydre, acide chlorhydrique, chlorure d’hydrogène HCl, chlorure d’hydrogène, acide chlorohydrique, chlorwasserstoff, acide chlorhydrique, esprit-de-sel, acide muriatique, 1 l 100 °C, ChEBI : 17883, incolore, 36,46 g/mol
Prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur Incolore
CAS 7647-01-0
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 1 L
Formule moléculaire ClH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-]
Nom IUPAC hydrogen chloride
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI ChEBI : 17883
Poids de la formule 36,46g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Consigli di prudenza
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.