Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumetrique, réag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N), Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Solution d’acide chlorhydrique |
| Concentration | 1 M |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Tension de vapeur | 190 mmHg (25 °C) |
| Quantité | 1 l |
| Numéro UN | UN 1789 |
| Nom IUPAC | acide chlorhydrique |
| Poids de la formule | 36,46g/mol |
| Qualité | Not Available |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid