Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™
Code produit 15694940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
5 L
10 L
10 L
20 L
30L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
Seau en plastique
Conditionnement:
10L
1L
20L
30L
4 pièces
5L
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15694940 5 L Bouteille en plastique 5L
15654940 1 l Bouteille en plastique 1L
15604950 5 L RÉCIPIENT VOLPAC™ 5L
15614950 6 x 1 L Bouteille en plastique 6 pièces
15644940 10 L RÉCIPIENT VOLPAC™ 10L
15634940 10 L - 10L
15684940 4 x 5 L Bouteille en plastique 4 pièces
15664940 20 L - 20L
15674940 30L Seau en plastique 30L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15694940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 353285L
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid solution
Concentration 1 M
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 5 L
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid