Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 2 M (2 N), solution étalon NIST, prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 11458962 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11458962 10 L Sachet dans une boîte 10L
10214440 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10020210 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458962 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4315/24
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Sachet dans une boîte
Quantité 10 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide chlorhydrique 2M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.