Learn More
Solution d’acide chlorhydrique 5 M (5N), solution étalon prête à l’emploi pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 11478333 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478333 5 L 5L
10605882 1 L 1L
10615882 2,5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478333 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/4310/21
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS : 7647-01-0 | Formule moléculaire : ClH | Poids moléculaire : 36,46 g/mol
Solution d’acide chlorhydrique 5 M (5 N), solution étalon prête à l’emploi pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
pH lt; 1
Couleur Incolore à jaune
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC Chlorane
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid solution 5M (5N)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid