Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, 1 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12960854 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12960854 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12960854 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 018 1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Conditionnement Flacon
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Concentration 1M
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
CID PubChem 24290
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Qualité Eu. Ph. Référence