Learn More
Acide chlorhydrique, TraceSELECT™ 30,0 à 32,0 %, Solstice
Code produit 15620880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15620880 1 L Bouteille en plastique 1L
15610880 100 ml Bouteille en plastique 100mL
15640880 500ml Bouteille en plastique 500mL
15630880 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15620880 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 082561L
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Ajouter au panier
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥30 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation de l’échantillon pour l’analyse des traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos TraceSELECT produits Ultra pour l’analyse ultra-trace à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation sub-bouillante
  • Les acides, bases et sels de la TraceSELECT série ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la gamme des traces PPB (μG/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Couleur Incolore
Point de fusion -35 °C
Point d’ébullition 42 °C
Densité 1,15 g/ml à 20 °C, 1,2 g/ml à 25 °C.
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1789
Beilstein 1098214
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 36,46g/mol
Pourcentage de pureté 30,0 à 32,0 %
Qualité TraceSELECT
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.