Learn More
Acide chlorhydrique, TraceSELECT™ Solstice
Code produit 15667300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15667300 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15667300 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 84415500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    61.60€ / 500mL
    Économisez 64.40€
    51% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, le fumage, ≥ 37 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation de l’échantillon pour l’analyse des traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos TraceSELECT produits Ultra pour l’analyse ultra-trace à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation sub-bouillante
  • Les acides, bases et sels de la TraceSELECT série ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la gamme des traces PPB (μG/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Couleur Jaune
CAS 7647-01-0
Densité 1,18 g/ml à 20 °C, 1,2 g/ml à 25 °C.
Tension de vapeur 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Quantité 500ml
Formule moléculaire ClH
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numéro UN UN1789
Beilstein 1098214
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36,46g/mol
Pourcentage de pureté ≥37 % (T)
Qualité TraceSELECT
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.