Learn More
Acide hydrocinnamique (acide 3-phénylpropanoïque), Mikromol™
Code produit 17903326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17903326 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17903326 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0010.20
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide hydrocinnamique (acide 3-phénylpropanoïque)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Noms d’analytes ou de composants Hydrocinnamic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, Ω-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1
Nom IUPAC Acide 3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 150,0681 g/mol