Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortisone, 98 %
Code produit. 10560794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
Code produit. 10560794
Marque: Thermo Scientific Chemicals 352450250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hydrocortisone, CAS # 50-23-7, is the pharmaceutical formulation of the hormone, cortisol, and is commonly administered as an immunosuppressive drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’hydrocortisone est la formulation synthétique de l’hormone d’origine naturelle, le cortisol
• Elle est disponible sous forme de poudre cristalline blanche soluble dans l’eau, le DMSO et l’éthanol
• Elle est stable à température ambiante, mais sensible à la lumière et réactive en présence d’agents oxydants forts
Applications
• L’hydrocortisone agit comme un agoniste des récepteurs glucocorticoïdes, ce qui permet de supprimer la réponse inflammatoire du système immunitaire
• Son administration induit la gluconéogenèse, augmentant ainsi les taux de sucre dans le sang endogène
• Des études ont montré que l’hydrocortisone jouait un rôle dans le métabolisme des graisses, des protéines et des glucides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-23-7
Formule moléculaire C21H30O5
Poids moléculaire (g/mol) 362.47
Numéro MDL MFCD00011654
Clé InChI JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonyme hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
CID PubChem 5754
ChEBI CHEBI:17650
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-one
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone
Point de fusion 212°C to 217°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4824
Conditions de rotation spécifiques +150° (156°C c=1,dioxane)
Rotation spécifique + 150
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.28g/L (25°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid,partially soluble in alcohol and propylene glycol,soluble in dioxane; sol (g/l) (25°C): chcl3 1.6;,ether 0.35; etoh 15; meoh 6.2; acetone 9.3;,propylene glycol 1
Poids de la formule 362.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrocortisone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.