Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortisone, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’hydrocortisone est la formulation synthétique de l’hormone d’origine naturelle, le cortisol
• Elle est disponible sous forme de poudre cristalline blanche soluble dans l’eau, le DMSO et l’éthanol
• Elle est stable à température ambiante, mais sensible à la lumière et réactive en présence d’agents oxydants forts
Applications
• L’hydrocortisone agit comme un agoniste des récepteurs glucocorticoïdes, ce qui permet de supprimer la réponse inflammatoire du système immunitaire
• Son administration induit la gluconéogenèse, augmentant ainsi les taux de sucre dans le sang endogène
• Des études ont montré que l’hydrocortisone jouait un rôle dans le métabolisme des graisses, des protéines et des glucides
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hydrocortisone |
| Point de fusion | 212°C to 217°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Merck Index | 15, 4824 |
| Conditions de rotation spécifiques | +150° (156°C c=1,dioxane) |
| Rotation spécifique | + 150 |
| Show More |
Safety and Handling
- Hydrocortisone
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.