Learn More
Acétate d'hydrocortisone, LoGiCal
Code produit 30463285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463285 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463285 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0187.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone Acetate
CAS 50-03-3
Noms d’analytes ou de composants Hydrocortisone Acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H32 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17alpha-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17alpha-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort, Cortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity B, Hydrocortisone Impurity C, Prednisolone Acetate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Nom IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]-2-oxoéthyl]acétate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 404.5
Quantité 10 mg
Poids de la formule 404,2199 g/mol