Learn More
Acétate d'hydrocortisone, Mikromol™
Code produit 18002800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18002800 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18002800 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0187.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate d'hydrocortisone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone Acetate
CAS 50-03-3
Noms d’analytes ou de composants Hydrocortisone Acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H32 O6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17alpha-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17alpha-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort, Cortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity B, Hydrocortisone Impurity C, Prednisolone Acetate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Nom IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-diméthyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12, acétate de 14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthréne-17-yl]-2-oxoéthyle
Poids moléculaire (g/mol) 404.5
Quantité 250 mg
Poids de la formule 404,2199 g/mol