Learn More
Hydrocortisone (cortisol), LoGiCal
Code produit 30459926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459926 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459926 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0185.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Noms d’analytes ou de composants Hydrocortisone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H30 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Hydrocortisone, Cortisol, 11beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate Imp. A (Pharmeuropa), 17-Hydroxycorticosterone, Acticort, Aeroseb HC, Ala-Cort, Anflam, Anti-inflammatory hormone, CCN 90306A, CaldeCort Spray, Cetacort, Cobadex, Cort-Dome, Cortanal, Cortef, Cortenema, Corticreme, Cortifan, Cortiment, Cortispray, Cortonema, Cortril, Dermacort, Dermocortal, Dermolate, Dihydrocostisone, Dioderm, Domolene-HC, Efcorbin, Efcortelan, Eldecort, Epiderm H, Esiderm H, Evacort, Ficortril, Genacort, HC, Heb-Cort, Hidro-Colisona, Hycort, Hycortol, Hycortole, Hydracort, Hydrasson, Hydro-Adreson, Hydrocort, Hydrocortal, Hydrocorticosterone, Hydrocortisyl, Hydrocortone, Hydroskin, Hytone, Hytone lotion, Incortin-H, Kendall's compound F, Lacticare HC, Medicort, Mildison, NSC 10483, Nutracort, Optef, Otosone-F, Penecort, Permicort, Polcort H, Reichstein's substance M, Scheroson F, Signef, Synacort, Tarcortin, Texacort, Texacort lotion 25, Timocort, Topicort, Traumaide, U 1851, Zenoxone, 11beta,17,21-Trihydroxyprogesterone, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11beta-Hydroxycortisone, 17alpha-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione, Hydrocortisone, Hydrocortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity A, Prednisolone Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 362.46
Quantité 10 mg
Poids de la formule 362,2093 g/mol