Learn More
Succinate de sodium d'hydrocortisone, Mikromol™
Code produit 30050459
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050459 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050459 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3100.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
succinate de sodium d'hydrocortisone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone Sodium Succinate
CAS 125-04-2
Noms d’analytes ou de composants Hydrocortisone Sodium Succinate
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C25 H33 O8 . Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (11β)-, Cortisol, 21-(hydrogen succinate), monosodium salt (8CI), Cortisol, hydrogen succinate, sodium salt (7CI), Cortisol, succinate, sodium salt (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-, monosodium salt, (11β)- (9CI), A-HydroCort, Buccalsone, Corlan, Cortisol 21-sodium succinate, Cortisol hemisuccinate sodium salt, Cortisol sodium hemisuccinate, Cortisol sodium succinate, EF-Cortelan Soluble, Emi-Corlin, Flebocortid, Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt, Hydrocortisone 21-sodium succinate, Hydrocortisone 21-sodium succinide, Hydrocortisone 21-succinate sodium salt, Hydrocortisone hemisuccinate sodium salt, Hydrocortisone sodium 21-hemisuccinate, Hydrocortisone sodium hemisuccinate, Hydrocortisone sodium succinate, Intracort, Nordicort, Oralsone, Sodium 17-hydroxycorticosterone 21-succinate, Sodium hydrocortisone 21-hemisuccinate, Sodium hydrocortisone 21-succinate, Sodium hydrocortisone succinate, Solu-Cortef, Solu-Glyc, U 4905
Formule InChI InChI=1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
SMILES [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Nom IUPAC sodio;4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetoxi]-4-oxobutanoato
Poids moléculaire (g/mol) 484.51
Quantité 250 mg
Poids de la formule 484.2073 g/mol