Learn More
Hydrofluméthiazide, Mikromol™
Code produit 30049106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049106 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3099.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Hydrofluméthiazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroflumethiazide
CAS 135-09-1
Noms d’analytes ou de composants Hydroflumethiazide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 F3 N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiazide-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-6-trifluoromethyl-7-sulfamoylbenzo-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamoyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-7-sulfamyl-6-trifluoromethyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Trifluoromethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 7-Sulfamyl-6-trifluoromethyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Bristab, Bristurin, Di-Ademil, Dihydroflumethiazide, Diucardin, Diumide K, Diuredemina, Diurometon, Elodrine, Finuret, Flutizide, Glomerulin, Hidroalogen, Hidroflumetiazid, Hydol, Hydrenox, Hydroflumethiazide, Leodrine, Metflorylthiazidine, Methforylthiazidine, NSC 44627, NaClex, NaClex (Glaxo), Olmagran, Rodiuran, Rontyl, Saluron, Salutensin, Sisuril, Spandiuril, Trifluoromethylhydrothiazide, Vergonil
Formule InChI InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1-dioxo-6-(trifluorométhyl)-3,4-dihydro-2H-1λ ^{6},2,4-benzothiadazine-7-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 331.29
Quantité 100 mg
Poids de la formule 330,9908 g/mol