Learn More
Acide hydrofluorique 47-51 %, Trace Metal™, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, Fisher Chemical
Code produit 11355900 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355900 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11355900 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A513P500
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
pH 1
CAS 7664-39-3
Couleur Incolore
Point de fusion -35 °C
Point d’ébullition 105 °C
Formule moléculaire FH
Numéro MDL MFCD00011346
Quantité 500ml
Forme physique Liquide
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nom IUPAC Fluorure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
Poids de la formule 20g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrofluoric acid, solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride