Learn More
Acide hydrofluorique, 48 %, pour usage électronique, Fisher Chemical
Code produit 10676832 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676832 2.5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10676832 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1425/17
Quantité Prix
1 102.71€ / 2.5L
4 96.24€ / 2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
CAS 7664-39-3
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 105°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2.5 L
Formule moléculaire FH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011346
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nom IUPAC Fluorure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
Poids de la formule 20g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.