Learn More
Acide fluorhydrique, réactif ACS, solution à 48-51 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741452 500 g Flacon en plastique 500g
10637581 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10741452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.50€
    47.60€ / 500g
    Économisez 3.90€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire FH
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
Numéro MDL MFCD00011346
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
Nom IUPAC Fluorure d’hydrogène
SMILES F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 48.0-51.0%
Point de fusion -35,0°C
Point d’ébullition 105,0°C
Densité 1,1500 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 0,5 ppm max.
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0,0005% max.
Gravité spécifique 1,15
Quantité 500 g
Formule linéaire HF
Forme physique Liquide
Fieser 06,284; 09,238; 16,176
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 20
Pourcentage de pureté 48.0 to 51.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.