Learn More
Acide fluorhydrique, Solstice
Code produit 16655853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16655853 5 l Bouteille en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16655853 Fournisseur Fluka Code fournisseur 40213H5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    166.39€ / 5L
    Économisez 9.61€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Qualité semi-conductrice (17736), 49,5-50,5 %
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires analytiques et de chimie : solvants – pour usage spécifique ACS (HPLC), ACS usage général, solvants pour l’histologie, et réactifs de qualité pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles. Inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique incluant les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et éléments, ainsi que les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7664-39-3, 7732-18-5
Point d’ébullition 105 °C (1,013 hPa)
% min. CAS ≥40.00%
% max. CAS <60.00%
Conditionnement Bouteille en plastique
Notes de qualité de la pureté Acide de qualité semi-conductrice
Quantité 5 l
Formule moléculaire FH
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011346
Beilstein 1098214
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nom IUPAC Fluorure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228