Learn More
Hydrofluoric acid, Honeywell
Code produit 15694100 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15694100 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15694100 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 339261100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
48 wt. % in H2O,≥99.99% trace metals basis
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3
Concentration 48 wt. % in H2O
Densité 1.15g/mL at 25°C
Tension de vapeur 25 mmHg (20°C)
Quantité 100 mL
Formule moléculaire FH
Numéro MDL MFCD00011346
Numéro UN UN1790B
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nom IUPAC Fluorure d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
Poids de la formule 20.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (trace metals basis)