Learn More
Acide fluorhydrique, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Rééducation Ph. Eur., ≥48 %, Solstice
Code produit 15642990 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
500mL
5L
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15642990 6 x 1 L 6 pièces
15622990 500ml 500mL
15612990 1 L 1L
15632990 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15642990 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 301076X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00€
    106.95€ / 6 pièces
    Économisez 363.05€
    77% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 48 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-39-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire FH
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
Numéro MDL MFCD00011346
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
SMILES F
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥48%
Point d’ébullition 105 °C
% min. CAS ≥40.0000%
% max. CAS <60.0000%
Densité 1,15 g/ml à 25 °C (lit.)
Conditionnement Flacon poly
Quantité 6 x 1 L
Formule linéaire HF
Numéro UN UN1790
Nom IUPAC Fluorure d’hydrogène
Poids de la formule 20.01
Pourcentage de pureté >48%
Qualité Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrofluoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride