Learn More
Acide fluorhydrique, TraceSELECT™ Solstice
Code produit 15605650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15605650 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15605650 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 47559500ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
TraceSELECT™ , pour l’analyse de traces, 47-51 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation de l’échantillon pour l’analyse des traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos TraceSELECT produits Ultra pour l’analyse ultra-trace à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation sub-bouillante
  • Les acides, bases et sels de la TraceSELECT série ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la gamme des traces PPB (μG/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
CAS 7664-39-3
Concentration 47 à 51 % (acidimétrique)
Densité 1,15 g/ml à 25 °C
Tension de vapeur 25 mmHg (20 °C)
Quantité 500ml
Formule moléculaire FH
Numéro MDL MFCD00011346
Numéro UN UN1790B
Synonyme hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
Clé InChI KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES F
Nom IUPAC fluorane
Poids moléculaire (g/mol) 20.01
CID PubChem 14917
ChEBI CHEBI:29228
Poids de la formule 20,01g/mol
Qualité TraceSELECT
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrofluoric acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen fluoride