Learn More
Hydrogen bromide solution, 33 wt. % in acetic acid, Honeywell Fluka™
Code produit 15692700 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 L
Conditionnement:
100mL
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15692700 100 mL 100mL
15612710 500 mL 500mL
15602710 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15692700 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 248630100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
33 wt. % in acetic acid
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Bromide Solution
Numéro UN UN3265
Densité 1.354g/mL at 25°C
Nom IUPAC bromane
Poids de la formule 80.91g/mol
Pourcentage de pureté 0%
Conditionnement Glass Bottle
Tension de vapeur 11.4mmHg (20°C)
Densité de vapeur 2.8 (vs air)
Quantité 100 mL
Point d’éclair >65°C (>149°F)