Learn More
Chlorure d’hydrogène, solution 0,5 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10405123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10405123 100 ml Flacon en verre 100mL
10074613 800 ml Flacon en verre 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10405123 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    33.00€ / 100mL
    Économisez 2.45€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Note relative au nom 0.5M solution in methanol
CAS 7647-01-0, 67-56-1
Couleur Incolore
Concentration 0,4 à 0,6 M
Densité 1,0200 g/ml
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,02
Point d’éclair 12°C
Formule moléculaire ClH
Formule linéaire HCl
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Quantité 100 ml
Forme physique Liquide
Merck Index 14, 4794
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Poids de la formule 36.46
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.