Learn More
Parker domnick hunter™ Générateurs d’hydrogène
Code produit. 12965981
Click to view available options
Débit:
160°ml/min
250°ml/min
500°ml/min
Puissance:
125 W
185 W
235 W
Modèle:
20H
40H
60H
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12965981
Marque: Parker domnick hunter™ 40H
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Une cartouche de dessiccant, une cartouche de déioniseur et un tube de vidange.
Gaz hydrogène de qualité recherche sur demande
Fournissent une alternative sûre et économique aux bouteilles de gaz haute pression et peuvent être facilement installés sur la paillasse de laboratoire. Idéals pour les applications de gaz combustible et vecteur et adaptés à une utilisation avec n’importe quel instrument de laboratoire nécessitant une alimentation en hydrogène ultra-haute pureté. Éliminez les interruptions dans les analyses pour changer les bouteilles. Trois modèles sont disponibles avec des débits de sortie de 160, 250 et 500 cm3/min.
  • L’écran LCD affiche l’état du système et les fonctions de diagnostic
  • Détection automatique des fuites
  • Contrôle par microprocesseur intégré
  • Alarmes et détection d’eau de mauvaise qualité et de faible niveau
  • L’unité d’alimentation en mode commutateur intégrée accepte l’électricité fournie entre 100 et 230 V et entre 50 et 60 Hz
Les produits de ce groupe disposent d’une alimentation universelle et peuvent être utilisés avec n’importe quelle tension de 100 à 230 V, entre 50 et 60 Hz
  • Produisez un flux continu de gaz hydrogène de qualité recherche à partir d’eau déionisée à l’aide d’une membrane échangeuse d’ions et d’une cartouche de séchage exclusives
  • L’utilisation de l’hydrogène comme gaz vecteur GC augmente la vitesse et la sensibilité par rapport à l’hélium, diminuant le temps d’analyse sans perte de résolution perceptible
Informations sur la commande
  • Cartouches et sachets supplémentaires vendus séparément
  • Connecteur : 0,12 po Swagelok™
Certifications
Homologués et conformes CE, CSA et UL
Garantie
Garantie complète de deux ans
Spécification
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Profondeur (impériale) 17,2 in
Profondeur (métrique) 34,2cm
Débit 250°ml/min
Hauteur (impériale) 17,9 in
Hauteur (métrique) 45,6cm
Température ambiante max. de fonctionnement 5° à 40°C
Port de sortie Raccord à compression de 0,125 po
Tension 90 à 264 V
Poids (métrique) 23 kg
Largeur (impériale) 13,5 in
Alimentation électrique 90 à 264 V, 50/60 Hz
Modèle 40H
Pureté de l’azote 99,9995%
Pression 0 à 100 psi
Puissance 185 W
Garantie 2 ans
Fréquence 50/60 Hz
Type Générateur de gaz combustible hydrogène