Learn More
Hydrate d’hexachloroplatine d’hydrogène, 99,995 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrogen hexachloroplatinate hydrate |
| Point de fusion | 60.0°C |
| Forme physique | Poudre, cristaux et/ou morceaux |
| Quantité | 1 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 37% min. (Pt) |
| Formule linéaire | H2PtCl6·xH2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol |
| Poids de la formule | 409.82 |
| Pourcentage de pureté | 99.995% |
| Qualité | Base de métaux à l’état de traces |
| Afficher plus |