Learn More
Hexachloroplatine(IV) d’hydrogène hydraté, 99,9 %, (à base de métaux en traces), de 38à 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771424 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771424 5 g Flacon en verre 5g
10457182 1 g Flacon en verre 1g
10501804 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10771424 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 363590050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Hexachloroplatinic acid hexahydrate, Platinic chloride hexahydrate
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Point de fusion 60.0°C
Note relative au nom 38 to 40% Pt
Forme physique Poudre ou morceaux
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 38 to 40% (Pt)
Formule linéaire H2PtCl6·xH2O
Merck Index 14, 7526
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 409.82
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces