Learn More
Oxyde d’hexachloroplatine(IV) hydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate |
| Point de fusion | 60.0°C |
| Forme physique | Poudre et morceaux |
| Quantité | 1 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | H2PtCl6·xH2O |
| Informations sur la solubilité | (in alcohol) Passes test |
| Poids de la formule | 409.82 |
| Pourcentage de pureté | ≥37.50% (Pt) |
| Qualité | Réactif ACS |