Learn More
Oxyde d’hexachloroplatine(IV) hydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904371 25 g Flacon en verre 25g
10627751 1 g Flacon en verre 1g
10106990 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11904371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405010250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Hexachloroplatinic acid hydrate, Platinic chloride hydrate
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Point de fusion 60.0°C
Forme physique Poudre et morceaux
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2PtCl6·xH2O
Informations sur la solubilité (in alcohol) Passes test
Poids de la formule 409.82
Pourcentage de pureté ≥37.50% (Pt)
Qualité Réactif ACS