Learn More
Hexachloroplatine(IV) d’hydrogène hydraté, Pt 40 % de ca., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13408448 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13408448 25 g Flacon en verre 25g
10695642 1 g Flacon en verre 1g
10114310 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13408448 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195370250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26023-84-7
Formule moléculaire Cl6H2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 409.80
Numéro MDL MFCD00149909
Clé InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Hexachloroplatinic acid, Platinic chloride
Nom IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Hexachloroplatinate(IV) Hydrate
Point de fusion 60.0°C
Note relative au nom ca. 40% Pt
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2PtCl6·xH2O
Numéro UN UN 2507
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 409.82
Pourcentage de pureté ∼40% (Pt)