Learn More
Peroxyde d’hydrogène 12 % (p/v) (40 volumes), pur, Fisher Chemical
Code produit 10776481 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10776481 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10776481 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1650/17
 Article restreint
En stock
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7722-84-1
Point d’ébullition 100 °C
Point de fusion 0 °C
Formule moléculaire H2O2
Numéro MDL 11333
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide, 12% w/v
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide