Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 12 % p/v,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydrogen peroxide |
| Point d’ébullition | 100.0°C |
| Densité | 1.0500 g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | H2O2 |
| Formule linéaire | H2O2 |
| Gravité spécifique | 1.05 |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: soluble. |
| Poids de la formule | 34.01 |