Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 12 % p/v,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16534274 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16534274 100 mL 100mL
16524274 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16534274 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464571000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Poids moléculaire (g/mol) 34.01
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Point d’ébullition 100.0°C
Densité 1.0500 g/mL
Quantité 100 mL
Formule moléculaire H2O2
Formule linéaire H2O2
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 34.01