Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 27 % p/p de solution aqueuse, stab., Thermo Scientific™
Code produit 11377976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377976 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11377976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13235.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Note relative au nom stabilized
CAS 7722-84-1
Point d’ébullition 107°C
Point de fusion -26°C
Concentration 27% w/w aq. soln.
Densité 1.1
Indice de réfraction 1.335
Formule moléculaire H2O2
Numéro MDL MFCD00011333
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2014
Beilstein 3587191
Merck Index 14,4798
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nom IUPAC Peroxol
Poids moléculaire (g/mol) 34.01
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Poids de la formule 34.02