Learn More
peroxyde d’hydrogène, solution à 3 % en poids dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10517824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10517824 100 mL Flacon en plastique 100mL
10081254 25 mL Flacon en plastique 25mL
10061494 1 L Flacon en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10517824 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.80€
    41.65€ / 100mL
    Économisez 4.15€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Note relative au nom 3 wt.% solution in water, stabilized
Point d’ébullition 100.0°C
Formule linéaire HOOH
Densité 1.0100g/mL
Merck Index 15, 4835
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 34
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.01
Quantité 100 mL