Learn More
Peroxyde d’hydrogène 30 à 32 % (p/p) (100 volumes), certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 11488333 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11488333 25 L Récipient en plastique 25L
10736291 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10284000 2.5 l Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11488333 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1800/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
H2O2, numéro CAS-7722-84-1, albone, hioxyl, dioxyde d’hydrogène, inhibine, interox, kastone, oxydol, perhydrol, peroxaan, superoxol, 1 L, 30 à 32 % (p/v), 108 °C, CHEBI:16240, incolore, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, peroxyde d’hydrogène, -33 °C, 11333, 34,014, flacon en plastique PEHD, 3,3, liquide, 784, OO, 1,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL 11333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 108°C
Point de fusion -33°C
Plage de pourcentage du dosage 30-32%w/w
Conditionnement Récipient en plastique
Densité de vapeur 1.1
pH 3.3
Quantité 25 L
Forme physique Liquide