Learn More
Peroxyde d’hydrogène (30 % dans l’eau), Fisher BioReagents
Code produit 10386643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10386643 500 mL 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10386643 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2633500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Le peroxyde d’hydrogène est utilisé comme antiseptique et pour la décomposition d’échantillons inorganiques et organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide
Couleur Incolore
Note relative au nom 30 % en eau
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Point d’ébullition 108 °C
Point de fusion -33 °C
Plage de pourcentage du dosage (en tant que H2O2, %p) : 29,0 à 32,0 %
Formule moléculaire H2O2
Densité 1.11g/cm³
Merck Index 15, 4835
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Poids de la formule 34.01
Pourcentage de pureté 29,0 à 32,0 %
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly
Résidus après évaporation 0,002% max.
Densité de vapeur 1,10g/mol
pH 3.3
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide