Learn More
Peroxyde d’hydrogène, sol. aq. à 35 % p/p, stab., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11348875
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11348875 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11348875 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14000.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45€
    40.65€ / 500mL
    Économisez 7.80€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34.014 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Specifications
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Note relative au nom stabilized
Point d’ébullition 107°C
Point de fusion -26°C
Concentration 35% w/w aq. soln.
Densité 1.13
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.335
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2014
Beilstein 3587191
Merck Index 14,4798
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether.
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Poids de la formule 34.02
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen peroxide, 35% w/w aqueous solution, stabilized
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide