Learn More
Hydrogène Peroxide, 6 % (w/v) (20 volumes), extra pur SLR, Fisher Chemical
Code produit 10274050 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10274050 2.5 L 2.50L
10502002 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274050 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur H/1550/17
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Flacon en plastique en PEHD de 1 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL 11333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Point de fusion 0 °C
Poids de la formule 34,0128g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
pH 2,5 à 3,5
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogène peroxide >6% en poids (20 volume)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide