Learn More
Peroxyde d’hydrogène, réactif ACS, solution à 30 % en poids dans l’eau, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10065760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10065760 500 g Flacon en plastique 500g
10596402 100 g Flacon en plastique 100g
10318293 1 kg Flacon en plastique 1kg
10277183 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10065760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411885000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Couleur Sans désignation
Point d’ébullition 108.0°C
Point de fusion -33.0°C
Formule linéaire HOOH
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Densité 1.1100g/mL
Merck Index 15, 4835
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether, alcohol, insoluble in petroleum ether, decomposed by many organic solvents
Poids de la formule 34
Pourcentage de pureté 29.0 to 32.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après évaporation 0.002% max.
Gravité spécifique 1.11
Informations sur la décomposition >125°C
Quantité 500 g
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.