missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palintest™ Kit de test de peroxyde d’hydrogène LR
Click to view available options
Plage:
0 à 2mg/L
Conditionnement:
50 pièces
Description
Réactifs pour photomètres Palintest
• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 50 |
| Quantité | 50/boîte |
| Plage | 0 à 2mg/L |
| Suffisant pour | 50 tests |
| Type | Kit de test de peroxyde d’hydrogène LR |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TEST KIT/PHOTM EAU OXYGEN 0-2PPM
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P264-Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide, ammonium molybdate, adipic acid, diboron trioxide, N,N-diethyl-P-phenylene diamine
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu