Learn More
Peroxyde d’hydrogène, pur, solution à 50 % en poids dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10185790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10185790 500 ml Flacon en plastique 500mL
11932071 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10185790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302865000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    96.65€ / 500mL
    Économisez 15.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7722-84-1 | Molecular Formula: H2O2 | Molecular Weight: 34.014 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxyde d’hydrogène, hioxyle, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI : 16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Specifications
Nom chimique ou matériau Peroxyde d'hydrogène à
Couleur Incolore
Point d’ébullition 114.0°C
Point de fusion -52.0°C
Densité 1.2000 g/ml
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.3665 à 1.3685
Gravité spécifique 1.2
Formule linéaire H2O2
pH 1 à 4
Quantité 500 ml
Fieser 01,457 ; 02,216 ; 03,154 ; 04,253 ; 05,337 ; 06,286 ; 07,174 ; 08,247 ; 09,241 ; 10,201 ; 11,256 ; 12,242 ; 14,176 ; 15,166 ; 16,177 ; 17,145
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther sulfurique
Poids de la formule 34
Pourcentage de pureté 49.8 à 50.6 %
Qualité Pures
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrogen peroxide, 50 wt% solution in water
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide