Learn More
Peroxyde d’hydrogène, pur, solution à 50 % en poids dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11932071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11932071 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
10185790 500 ml Flacon en plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11932071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302860025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen peroxide
Couleur Incolore
Point d’ébullition 114.0°C
Point de fusion -52.0°C
Formule linéaire H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Densité 1.2000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether
Poids de la formule 34
Pourcentage de pureté 49.8 to 50.6%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.3665 to 1.3685
Gravité spécifique 1.2
pH 1 to 4
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide