Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 3 % en masse dans H2O, Solstice
Code produit 15613820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
4 L
Conditionnement:
25mL
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15613820 500 mL 500mL
15658360 25 mL 25mL
15668360 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15613820 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 323381500ML
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Contient ∼200 ppm d’acétanilide comme stabilisateur, 3 % en poids dans H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
SMILES OO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen Peroxide Solution
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587191
Densité 1 g/ml à 25 °C
Poids de la formule 34,01g/mol
Tension de vapeur 23,3 mmHg (30 °C)
Densité de vapeur 1.1 (contre l’air)
Quantité 500 mL
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide solution