Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 35 %, Chem-Lab
Code produit 11995366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11995366 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11995366 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.2301.5000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour utilisation en laboratoire comme oxydant, agent de blanchiment et désinfectant. La solution de peroxyde d’hydrogène 35 % Chem-Lab est le peroxyde le plus simple, un oxydant puissant se présentant sous la forme d’un liquide transparent et légèrement v
Les propriétés oxydantes du peroxyde d’hydrogène sont telles qu’il est considéré comme un type d’oxygène hautement réactif. S’agissant d’un acide faible, il peut former de l’hydroperoxyde ou des sels de peroxyde. Il est utilisé industriellement pour le blanchiment de la pâte à papier / du papier, la fabrication de percarbonate de sodium et de perborate de sodium, ainsi que pour la purification de l’eau afin d’éliminer les impuretés organiques et les odeurs.
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7722-84-1
Point d’ébullition 110 °C
Point de fusion -24 °C
Formule moléculaire H2O2
Composition 35 + % H2O2
Densité 1.13g/mL
Synonyme oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nom IUPAC peroxyde d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 34.014
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Poids de la formule 34,01g/mol
Pourcentage de pureté >35%
Odeur Inodore
pH 2 à 4
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogène peroxyde 35 poids % solution (stab.) p.
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.