Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier, avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hydrogen peroxide solution |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 7722-84-1 |
| Formule moléculaire | H2O2 |
| Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OO |
| Nom IUPAC | Peroxol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 34.01 |
| Qualité | Synthesis |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Show More |