Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, Honeywell™
Code produit 16656173 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16656173 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16656173 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 40267H5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité semi-conducteur (Honeywell 17948), ≥30 %
  • Gamme complète pour les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs
  • Pour les scientifiques engagés dans l’éducation, la recherche, le développement, le prototypage et la fabrication à petite échelle de micropuces et de nanopuces haute technologie
  • Pureté et stabilité excellentes et homogénéité exceptionnelle de lot à lot
  • Comprend les produits de haute pureté requis pour les applications haute performance telles que les agents de gravure, les solvants ou l’hexaméthyldisilazane (HMDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Point d’ébullition Decomposes on heating.
% min. CAS 68.90%, 30.00%
% max. CAS 69.90%, 31.00%
Notes de qualité de la pureté Semiconductor grade reagent
Formule moléculaire H2O2
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nom IUPAC Peroxol
Poids moléculaire (g/mol) 34.01
CID PubChem 784
ChEBI CHEBI:16240
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution